Drukuj
Jakościowe bibuły filtracyjne, wzmocnione na mokro, gatunek 91, Whatman™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
1091-110 1091-125 1091-150 1091-185 1091-190 1091-240 1091-930 1091-165 1091-935
512-0386EA 2130 PLN
512-0386 512-0387 512-0388 512-0389 512-0613 516-0604 512-0648 512-0612 512-0614
Jakościowe bibuły filtracyjne, wzmocnione na mokro, gatunek 91, Whatman™
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
Podstawowy krepowany filtr do mniej krytycznych rutynowych analiz. Powszechnie używany w analizach cukru oraz w laboratoriach farmaceutycznych do rutynowych filtracji.
These extremely strong filter papers have a high wet strength due to the addition of a small quantity of chemically stable resin. Normal qualitative applications will not introduce any significant impurities into the filtrate. The resins do, however, contain nitrogen so these grades should not be used in Kjeldahl estimations, etc.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ 91
Environmentally Preferable
Waga 65 g/m²
Grubość 205 µm
Rozmiar cząstek filtrowanych 10 µm
Szybkość sączenia 70 s (Herzberg)
Przepływ powietrza 6 s/100 ml/6,5 cm²