Drukuj
Bibuły filtracyjne jakościowe gat. MN 617 i 617 1/4, krążki i filtry fałdowe
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
434007 434009 434011 434012 434015 434018 434024 534015 534018 534024 434005 434032 534005 534007 534009 534011 534012 534032
512-0507EA 38.4 PLN
512-0507 512-0508 512-0509 512-0510 MANA434015 512-0511 MANA434024 515-9780 MANA534018 515-9781 512-0506 MANA434032 MANA534005 MANA534007 MANA534009 MANA534011 MANA534012 MANA534032
Bibuły filtracyjne jakościowe gat. MN 617 i 617 1/4, krążki i filtry fałdowe
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
MN 617 is a fast filter paper with excellent retention of coarse particles and gelatinous precipitates. This soft filter paper is used for example in routine clean up of biological or organic solutions.
  • Fast filtration
  • For coarse particles
  • For routine clean-up