Drukuj
Bibuły filtracyjne jakościowe, klasy MN 619 de i 619 de 1/4, krążki i filtry składane
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
439005 439007 439011 439015 439024 439009 439012 439018 439032 539005 539007 539009 539011 539012 539015 539018 539024 539032
MANA439005EA 38.4 PLN
MANA439005 MANA439007 MANA439011 MANA439015 MANA439024 MANA439009 516-1170 MANA439018 MANA439032 MANA539005 MANA539007 MANA539009 MANA539011 MANA539012 MANA539015 MANA539018 MANA539024 MANA539032
Bibuły filtracyjne jakościowe, klasy MN 619 de i 619 de 1/4, krążki i filtry składane
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
MN 619 de is an extra dense filter paper for excellent clarification of cloudy suspensions. Maximum retention capacity in qualitative range for fine particle filtration e.g. in chemical analysis.
  • Maximum retention
  • Excellent clarification of cloudy suspensions
  • Extra dense