Drukuj
Bibuły filtracyjne jakościowe gat. MN 616 i 616 1/4, krążki i filtry fałdowe
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
432005 432007 432009 432011 432012 432015 432018 432024 432032 532009 532011 532012 532015 532018 532024 532032 532005 532007
MANA432005EA 38.4 PLN
MANA432005 512-0502 512-0503 512-0504 512-0505 MANA432015 MANA432018 MANA432024 MANA432032 MANA532009 MANA532011 MANA532012 MANA532015 516-6001 512-0518 MANA532032 MANA532005 MANA532007
Bibuły filtracyjne jakościowe gat. MN 616 i 616 1/4, krążki i filtry fałdowe
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
MN 616 is a filter paper with medium retention and flow rate. This filter paper covers a wide range of filtration applications.
  • Medium fast filtration
  • Wide range of applications
  • For routine analysis