Drukuj
Bibuły filtracyjne jakościowe, gat. MN 617 we i 617 we 1/4, krążki i filtry fałdowe
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
435018 535018 435005 435007 435009 435011 435012 435015 435024 435032 535005 535007 535009 535011 535012 535015 535024 535032
MANA435018EA 142 PLN
MANA435018 MANA535018 MANA435005 MANA435007 MANA435009 MANA435011 512-0512 MANA435015 MANA435024 MANA435032 MANA535005 MANA535007 MANA535009 MANA535011 MANA535012 MANA535015 MANA535024 MANA535032
Bibuły filtracyjne jakościowe, gat. MN 617 we i 617 we 1/4, krążki i filtry fałdowe
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
MN 640 we is the fastest quantitative filter paper with highest flow rate for general laboratory filtration. It is used for example in analytical procedures of samples with coarse or gelatinous particles.
  • Very fast filtration
  • For very coarse precipitates
  • For routine analysis