Drukuj
Bibuły filtracyjne jakościowe, gatunki MN 619 eh i 619 eh 1/4, krążki i filtry składane
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
438011 438015 538012 438005 438007 438009 438012 438018 438024 438032 538005 538007 538009 538011 538015 538018 538024 538032
512-0513EA 67.2 PLN
512-0513 MANA438015 MANA538012 MANA438005 MANA438007 MANA438009 MANA438012 512-0514 MANA438024 MANA438032 MANA538005 MANA538007 MANA538009 MANA538011 MANA538015 512-0519 MANA538024 MANA538032
Bibuły filtracyjne jakościowe, gatunki MN 619 eh i 619 eh 1/4, krążki i filtry składane
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
MN 619 eh is slightly more dense than MN 619 with high particle retention and slow flow rate.
  • Dense filter paper
  • Very good retention of small particles
  • Slow flow rate
Slow filtration, for filtration of very fine precipitates.