Drukuj
Bibuły filtracyjne jakościowe gat. MN 618 i 618 1/4, krążki i filtry fałdowe
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
436005 436007 436011 436012 436015 436018 436032 536018 436009 436024 536012 536015 536024 536032
MANA436005EA 52.8 PLN
MANA436005 MANA436007 MANA436011 MANA436012 MANA436015 MANA436018 MANA436032 MANA536018 MANA436009 MANA436024 MANA536012 MANA536015 MANA536024 MANA536032
Bibuły filtracyjne jakościowe gat. MN 618 i 618 1/4, krążki i filtry fałdowe
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
MN 618 is a thick filter paper with medium flow rates and finer retention. It's higher loading capacity than thinner papers makes it especially useful for the filtration of large quantities of liquids.
  • Thick filter paper
  • Higher loading capacity than standard grades
  • For large sample volumes