Drukuj
Bibuły filtracyjne jakościowe, gradacje MN 616 md i 616 md 1/4, krążki i filtry fałdowe
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
433011 433005 433007 433009 433012 433015 433018 433024 433032 533005 533007 533009 533011 533012 533015 533018 533024 533032
MANA433011EA 68.2 PLN
MANA433011 MANA433005 MANA433007 MANA433009 MANA433012 MANA433015 MANA433018 MANA433024 MANA433032 MANA533005 MANA533007 MANA533009 MANA533011 MANA533012 MANA533015 MANA533018 MANA533024 MANA533032
Bibuły filtracyjne jakościowe, gradacje MN 616 md i 616 md 1/4, krążki i filtry fałdowe
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
MN 616 md is slightly more retentive than MN 615 with a corresponding increase in filtration time.
  • Slightly more retentive than standard grades
  • For routine analysis
  • Medium flow rate