Drukuj
Jakościowa bibuła filtracyjna, bardzo szybka filtracja
Dostawca: PRAT DUMAS
A009613 A030613 J050613
PRATA009613EA 79.3 PLN
PRATA009613 PRATA030613 PRATJ050613
Jakościowa bibuła filtracyjna, bardzo szybka filtracja
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
These filter papers are used for thick and sticky liquids filtration. The paper consisted of long cotton fibers, are thick and very resistant.
Sposób pakowania: Filters are supplied as flat in 100 filters boxes or folded from 250 mm of diameter.