Drukuj
Jakościowe bibuły filtracyjne, powolna filtracja
Dostawca: PRAT DUMAS
J015210 A007210 A009210 A015210
PRATJ015210EA 256 PLN
PRATJ015210 PRATA007210 PRATA009210 PRATA015210
Jakościowe bibuły filtracyjne, powolna filtracja
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
The filter papers are used for very effective, fine filtration of small particles precipitates.
Sposób pakowania: Filters are supplied as flat in 100 filters boxes or folded from 100 mm Ø.