Drukuj
Jakościowe bibuły filtracyjne, szybka filtracja
Dostawca: PRAT DUMAS
A007307 A009307 A015307 J015307
PRATA007307EA 50.5 PLN
PRATA007307 PRATA009307 PRATA015307 PRATJ015307
Jakościowe bibuły filtracyjne, szybka filtracja
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
Filters on creped surface. Frequently used to determine the content of sucrose in cane sugar and in the pharmaceutical laboratories for common filtration. Also used for the industrial filtrations.
Informacje do zamówienia: For specific orders, these filters can be supplied in other diameters or in sheets.
Sposób pakowania: Filters are supplied as flat in 100 filters boxes or folded from 150 mm of diameter.