Drukuj
Sączki jakościowe, grade 201, Whatman™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
5201-090 5201-110 5201-150 5201-185 5201-240 5201-320 5201-940 5201-330 5201-935 5201-911
515-2818EA 32.9 PLN
515-2818 515-2819 515-2821 515-2822 WHAT5201-240 515-2824 WHAT5201-940 WHAT5201-330 WHAT5201-935 WHAT5201-911
Sączki jakościowe, grade 201, Whatman™
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
Ogólny filtr jakościowy dla mniej krytycznym rutynowej analizy. Szeroko stosowane w laboratoriach i studentów przemysłowych laboratoriów do rutynowej filtracji.
  • Retains medium-fine precipitates
  • Relatively slow filtration speed
  • Smooth surface and close texture
  • For general-purpose qualitative analysis
Filtr jest wzmocniony na mokro niewielką ilością chemicznie stabilnej żywicy, aby przedłużyć żywotność filtra i poprawić obsługę. Normalne zastosowania jakościowe nie wprowadzą żadnych istotnych zanieczyszczeń do filtratu. Nie jest to jednak zalecane do analizy azotu Kjeldahla.