Drukuj
Niskopopiołowe, utwardzane ilościowo bibuły filtracyjne
Dostawca: PRAT DUMAS
A150603 A185600 A185603 A150600 J185600 J110600 J150603 J240603
PRATA150603EA 157 PLN
PRATA150603 PRATA185600 PRATA185603 PRATA150600 PRATJ185600 PRATJ110600 PRATJ150603 PRATJ240603
Niskopopiołowe, utwardzane ilościowo bibuły filtracyjne
Filtry Sączki Sączki papierowe ilościowe
These papers are made of very pure cellulose and are washed in acids. They are designed for the quantitative analyses of routine applications and wet strengthened.