Drukuj
Woda, Cell Culture Grade pyrogen-free
Dostawca: Biowest
L0970-500 L0970-1000 L0970-100
L0970-500EA 46.8 PLN
L0970-500 L0970-1000 L0970-100
Woda, Cell Culture Grade pyrogen-free
Woda
Cell culture water is high-quality water suitable for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents.
  • Pyrogen-free
Formuła: H₂O
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Klasyfikacja Merck : 13,10098