Drukuj
Brefeldin A ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
J62340.MB J62340.MF
J62340.MBEA 2820 PLN
J62340.MB J62340.MF
Brefeldin A ≥99%
Brefeldin A
Formuła: C₁₆H₂₄O₄
Temp. topnienia: 201…205 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00083258
Numer CAS: 20350-15-6
Klasyfikacja Merck : 14,1369