Drukuj
Sączki do analiz gleby
Dostawca: Ahlstrom-Munksjö
146032 146030 146029 146020
BINZ146032EA 326 PLN
BINZ146032 BINZ146030 BINZ146029 516-0776
Sączki do analiz gleby
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
These papers are used to determine the presence of trace elements and nutrients in soil samples to optimise plant growth.