Drukuj
Bibuła filtracyjna klasy 0905 do zastosowań technicznych, Whatman™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
10334987
WHAT10334987EA 3340 PLN
WHAT10334987
Bibuła filtracyjna klasy 0905 do zastosowań technicznych, Whatman™
Filtry Sączki Sączki papierowe jakościowe
A creped paper for coarse particles, offers a very high filtration speed.
These filter papers are made from super-refined cellulose and have been specifically designed to have particular properties for each technical application. The applications range from the filtration of beverages to the purification of electroplating baths.