Drukuj
Ekstrakt komórkowy HL60 (nieindukowany)
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSW1010200
ENZOBMLSW1010200EA 259 PLN
ENZOBMLSW1010200
Ekstrakt komórkowy HL60 (nieindukowany)
Elektroforezy, Odczynniki Western Blotting Reagents
Whole-cell extract of human HL-60 leukemia cells.
  • Band with MW=116 kDa, which represents intact PARP, is detected by Western blotting
  • Ready to use for SDS-PAGE
  • Use approximately 20 µl sample per lane (~75,000 cells)