Drukuj
4-Hydroxytriazolam 97 HPLC_ASSAY_METHOD
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Uwaga
BMLJ1310005
ENZOBMLJ1310005EA 550 PLN
ENZOBMLJ1310005
4-Hydroxytriazolam 97 HPLC_ASSAY_METHOD
4-Hydroxytriazolam
Metabolite of triazolam.
Soluble in DMSO (5 mg/ml warm) or methanol (1 mg/ml warm).
Formuła: C₁₇H₁₂Cl₂N₄O
MW: 359.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 65686-11-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7213357c5ec495ff6bfa7599c8fb30a93565136f&vid=9b7f8ca7ffed0fd99afd6ec66cec33f13caeea54&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity ≥97% (HPLC)
Source Synthetic