Drukuj
kwas 2,2-dinitro-5,5-ditiodibenzoesowy
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
Uwaga
Synonim: DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
ALX400034G001 ALX400034G005
ENZOALX400034G001EA 264 PLN
ENZOALX400034G001 ENZOALX400034G005
kwas 2,2-dinitro-5,5-ditiodibenzoesowy
kwas 2,2-dinitro-5,5-ditiodibenzoesowy
Formuła: C₁₄H₈N₂O₈S₂
MW: 396.36 g/mol
Temp. topnienia: 240…244 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007140
Numer CAS: 69-78-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-714-4