Drukuj
Dnp-Pro-Leu-Gly-Met-Trp-Ser-Arg-OH
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260120M005
ENZOALX260120M005EA 1680 PLN
ENZOALX260120M005
Dnp-Pro-Leu-Gly-Met-Trp-Ser-Arg-OH
Białka
Substrate for MMP-2 and -9
Fluorogenic substrate for MMP-2 and MMP-9. Excitation: 280 nm; emission 360 nm.
New Product
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Nazwa białka / peptydu Dnp-Pro-Leu-Gly-Met-Trp-Ser-Arg-OH
Environmentally Preferable
Gatunki
Źródło
Czystość >95% (HPLC)