Drukuj
Human recombinant iNOS,HIS Tag
Dostawca: ENZO LIFE SCIENCES
ALX2018520010
ENZOALX2018520010EA 2750 PLN
ENZOALX2018520010
Human recombinant iNOS,HIS Tag
Białka
Produced in E. coli. Human iNOS is fused to an N-terminal His-tag.
New Product
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Nazwa białka / peptydu iNOS
Environmentally Preferable
Synonimy białek Inducible NOS|NOS II|Nitric oxide synthase (inducible)
Rodzaj białka / peptydu Rekombinowany
Gatunki Human
Źródło
Czystość >90% (SDS-PAGE)
Formulacja Liquid. In 50 mM TRIS, pH 7,4, containing 0,1 mM EDTA, 10% glycerol, 100 mM NaCl, 0,1 mM DTT, 10 µM tetrahydrobiopterin.
Waga molekularna ~130kDa/subunit; homodimer,
Sekwencja znaczników HIS Tag