Autoklawy laboratoryjne D-Line firmy Tuttnauer
Tuttnauer
Tuttnauer produkuje sterylizatory już od ponad 90 lat. Firma ta jest światowym liderem w dziedzinie sterylizacji i kontroli zakażeń, a autoklawy marki Tuttnauer cieszą się zaufaniem szpitali, instytutów badawczych, klinik i laboratoriów w ponad 140 krajach.
ZAMÓW ROZMOWĘ Z KONSULTANTEM/PREZENTACJĘAutoklawy laboratoryjne Tuttnauer mają szeroki wachlarz zastosowań, m.in. w instytutach badawczych, na uczelniach, a także w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, medycznym, biotechnologicznym itp.
Linia zaawansowanych autoklawów laboratoryjnych obejmuje niezawodne modele stołowe (ładowane od przodu) i pionowe (ładowane od góry) o pojemności komory od 23 do 160 litrów – kompleksowe rozwiązanie do pełnego spektrum potrzeb sterylizacyjnych.
Możliwość pełnej konfiguracji autoklawów – od zastosowań ogólnych aż po rozwiązania indywidualizowane pod kątem wymagań klientów.
Specyfikacja ogólna autoklawów laboratoryjnych
- Wysokiej jakości komora z lustrzanymi drzwiami
- Zaawansowany system sterowania z prostą w obsłudze 3-przyciskową klawiaturą
- Maksymalnie 20 konfigurowalnych programów cyklu
- Standardowe złącze USB i Ethernet do łatwego przesyłania danych o cyklu do komputera
- Do zastosowań laboratoryjnych: 2 elastyczne czujniki temperatury PT100
Uwaga: Wszystkie modele 2840 i modele podstawowe 3850 wymagają zasilania jednofazowego. Zaawansowane modele 3850, wszystkie modele 3870, 5050 i 5075 wymagają zasilania trójfazowego 400 V.
Ładowanie od przodu (poziomo)
![]() |
Podstawowy model EL-D
|
Zaawansowany model ELC-G-D
|
Autoklawy D-Line ładowane od przodu
Ładowane od góry (pionowo)
![]() |
Podstawowy model ELV-D
|
Zaawansowany model ELVC-G-D
|
Każdy model można rozbudować o dodatkowe opcje;
- Opcje montowane fabrycznie: muszą być zamówione razem z autoklawem
- Opcje ogólne
- Opcje dotyczące dokumentacji: innowacyjna opcja – raportowanie R.PC.R (Remote PC Reporting, zdalne przesyłanie raportów do komputera)
Pobierz plik PDF, aby otrzymać więcej informacji o opcjach
Tuttnauer oferuje szeroką gamę akcesoriów do załadunku autoklawów.
- Kosze druciane ze stali szlachetnej i pojemniki zamykane o różnej wielkości przeznaczone do wszystkich modeli autoklawów.
- Podnośniki ułatwiające załadunek i rozładunek ciężkich przedmiotów. Podnośnik jest ruchomy i podłączony do autoklawu. Jest wyposażony w zintegrowane ramię obrotowe zapewniające maksymalną zwrotność. Ma również elektroniczny pilota zdalnego sterowania umożliwiający sprawną obsługą wszystkich rodzajów wsadów.
- Urządzenia do załadunku: wózki załadowcze i przeładunkowe na szynach wspomagające proces załadunku i rozładunku autoklawu. Wykonane z trwałej, wysokiej klasy stali szlachetnej. Regulowany wózek załadowczy przemieszcza się z wózka przeładunkowego na wewnętrzne szyny komory, ułatwiając obsługę ciężkich wsadów.