Pomiar zawartości wilgoci
Pomiar zawartości wilgoci ma istotne znaczenie dla kontroli jakości, przebiegu produkcji oraz rozwoju produktów w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w branży farmaceutycznej i spożywczej.
Wilgoć może wpływać nie tylko na okres trwałości produktów, ale także na wiele innych parametrów. Wagosuszarki stanowią szybką alternatywę dla klasycznych pieców grzewczo-suszarniczych.
Firma VWR oferuje szeroki wybór wagosuszarek znanych marek, m.in. Sartorius i Ohaus, a także marki własnej VWR. Każda z nich ma specyficzne cechy dostosowane do wymogów różnych zastosowań.
- Promienniki halogenowe lub promienniki podczerwieni gwarantują szybkie działanie.
- Urządzenia są wyposażone w grzałkę ceramiczną lub spiralę kwarcową, zapewniając jeszcze większą precyzję pomiarów.
Dostępne są także wersje legalizowane (OCE) do wykorzystywania w metrologii.
Wybór produktów
Wagosuszarki VWR®
Asortyment ekonomicznych, wytrzymałych, kompaktowych przyrządów do rutynowych pomiarów.
Wagosuszarki Ohaus
Zaprojektowane pod kątem dokładności i prostej obsługi, do zastosowań standardowych i profesjonalnych.
Wagosuszarki Sartorius
Urządzenia jakości premium, o wysokiej precyzji. Doskonały wybór zarówno do standardowych, jak i profesjonalnych zastosowań.
Szalki do ważenia i suszenia
Wytrzymałe szalki aluminiowe pasujące do większości wag i wagosuszarek.