Ohaus
Firma Ohaus oferuje szeroką gamę wag do zastosowań przemysłowych – od kompaktowych i łatwych w obsłudze modeli dla przemysłu spożywczego (zgodnych z systemem HACCP) po zaawansowane modele modułowe o dużym zakresie pomiarowym przeznaczone do zastosowań specjalnych, takich jak liczenie elementów, kontrola wagowa i wiele innych.
Ranger® 7000
Nawet najbardziej wymagające zadania przemysłowe stają się prostsze.
- Dziesięć zaawansowanych trybów pracy ułatwiających wykonywanie złożonych zadań oraz możliwość sterowania urządzeniami peryferyjnymi i/lub platformą wagową za pomocą opcjonalnego zestawu
- Szybkie i dokładne wyniki dzięki 1-sekundowemu czasowi stabilizacji oraz rozdzielczości do 75 000 d lub 350 000 d
- Modułowa waga z odlewaną metalową obudową (zgodną z normą IP54) i uszczelnionym metalowym panelem wskaźnikowym o wysokiej odporności
- Zakres pomiarowy: 3–60 kg; Dokładność odczytu (zakres) 0,01–10 g.