Inteligentny czujnik cyfrowy (ang. Intelligent Digital Sensor, IDS) — teraz bezprzewodowy: nowoczesny bezprzewodowy pomiar pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego i/lub mętności
Praca z bezprzewodowymi elektrodami IDS jest znacznie prostsza. Zapewniają one większą elastyczność pomiaru bez konieczności użycia kabli oraz wygodną obsługę jedną ręką. Istnieje możliwość podłączenia jednocześnie nawet 3 czujników – bez zakłóceń. Każdy czujnik można jednoznacznie zidentyfikować za pomocą bezpiecznego połączenia.
Uznana technologia czujników — teraz także dostępnych z głowicą wtykową
Czujniki IDS zostały opracowane w oparciu o uznane i nieustannie udoskonalane czujniki WTW z serii SenTix®, TetraCon® i Sensolyt®. Nadają się one do niemal wszystkich zastosowań i umożliwiają wykonywanie pomiarów z dużą precyzją i wiarygodnością. Dotyczy to również nowych czujników z głowicą wtykową.
Połączenie bez ograniczeń — bezprzewodowe czujniki IDS
Nowe i unikalne moduły bezprzewodowe zapewniają bezpieczną, prostą i niezawodną wymianę danych między czujnikami z głowicą wtykową a miernikiem – bez niewygodnych kabli!
Studium przypadku
Zastosowanie czujników IDS rozwiązuje problemy związane z zakłóceniami wywoływanymi przez promieniowanie elektromagnetyczne i dryf. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób, pobierz studium przypadku.
Praca z bezprzewodowymi elektrodami IDS jest znacznie prostsza. Zapewniają one większą elastyczność pomiaru bez konieczności użycia kabli oraz wygodną obsługę jedną ręką. Istnieje możliwość podłączenia jednocześnie nawet 3 czujników – bez zakłóceń. Każdy czujnik można jednoznacznie zidentyfikować za pomocą bezpiecznego połączenia.