Barwienie
Elementy komórkowe często mają różne indeksy refrakcyjne, co można wykorzystać do częściowej identyfikacji poprzez różne odmiany mikroskopii. Jednakże do dokładniejszych badań oraz do przygotowania preparatów trwałych nieodmiennie stosuje się procedury barwienia.
Wszędzie, gdzie to możliwe, nasze barwniki biologiczne są przygotowywane przy użyciu środków barwiących, które są produkowane w tym celu z zachowaniem ścisłej specyfikacji oraz są poddawane procedurom wnikliwej kontroli jakości, oddającej najczęstsze metody ich użycia. Te barwniki podzielono na dwie grupy: syntetyczne, które są grupą o wiele większą, oraz naturalne. Niemniej jednak niektóre z ważniejszych barwników biologicznych, jak hematoksylina i karmin, należą do grupy barwników biologicznych. Najszerzej stosowanym barwieniem w histologii jest barwienie hematoksyliną i eozyną. Jego popularność wynika ze zdolności do wyraźnego ukazywania olbrzymiej liczby różnych struktur tkankowych, możliwości zastosowania do tkanek o różnym pochodzeniu i przygotowanych w różny sposób oraz wygody w użyciu.
Mostek do barwienia
Idealny do barwienia stołowego kilku preparatów na raz...
Szkło laboratoryjne do barwienia
W wielu zakładach stosuje się automatyczne przyrządy do barwienia, ale zawsze jest potrzeba barwienia albo pojedynczych próbek, albo w seriach...
Barwienie i barwniki
Oferta firmy VWR obejmuje szeroki wybór barwników firm BDH Prolabo...