Bardziej ekologiczne rozwiązania do środowisk kontrolowanych
Pomieszczenia czyste podlegają rygorystycznym wymogom, które na ogół nie sprzyjają ekologii. Zużywa się w nich dużo energii oraz wykorzystuje artykuły jednorazowego użytku i dodatkowe opakowania, aby zmniejszać ryzyko skażenia. Trudno jest też wprowadzać modyfikacje, gdy konkretne produkty są ujęte w SOP lub ich zmiana wymagałaby rewalidacji procedur. Na rynku pojawia się jednak sporo innowacyjnych produktów, w których uwzględnia się wpływ na środowisko, a każdy krok w kierunku mniejszego śladu węglowego – czy to poprzez mniejsze zużycie czy zakup produktów lepszej jakości – jest krokiem we właściwym kierunku.
Ściereczki do pomieszczeń czystych
Contec ReFIBE
Sterylne i niesterylne ściereczki do pomieszczeń czystych wykonane w 100% z dzianiny poliestrowej z przetworzonych butelek plastikowych po wodzie. Każde opakowanie to ponad 35 butelek mniej na składowisku odpadów.
Texwipe Revolve
Suche lub wstępnie nasączone ściereczki, nakładki na mop i podkładki – w wersjach sterylnych i niesterylnych. Wytwarzane z przędzy poliestrowej (rPET) pochodzącej z recyklingu plastikowych butelek po wodzie.
Chusteczki Diversey Oxivir
Składnik aktywny – nadtlenek wodoru – ulega rozkładowi na przyjazną dla środowiska wodę i O2. Chusteczki i pojemniki nadają się do recyklingu.
Artykuły papiernicze i opakowania do pomieszczeń czystych
Papier do pomieszczeń czystych VWR PureImage
Dzięki bezlateksowemu składowi nadaje się do recyklingu i jest bardziej przyjazny dla środowiska.
Papier do pomieszczeń czystych EcoBond
Zdatna do recyklingu wersja papieru BCR® do pomieszczeń czystych. Papier EcoBond® jest produkowany z celulozy i zalecany do użytku w pomieszczeniach czystych o klasach czystości 3–7 według ISO.
Maty i produkty do podłóg
Maty EnviroTack VWR Purestep
Wytwarzane z pozbawionego GMO surowca roślinnego ze źródeł odnawialnych o ograniczonej emisji CO2. Zawierają specjalnie opracowaną żywicę biohybrydową (20%). Po użyciu maty samoprzylepne nadają się do recyklingu.
Inteligentne urządzenie do czyszczenia podeszew
Eliminuje lepkie maty i ochraniacze na obuwie, ograniczając odpady z produktów jednorazowego użytku. Proste w montażu i utrzymania w czystości. Skutecznie usuwa cząstki.
Detergent NovaClean firmy Micronova
Odpowiedni do recyklingu, bezpieczniejszy dla zdrowia i środowiska