Butelki laboratoryjne marki DURAN®
Proces ewolucji produktów marki DURAN® charakteryzuje się – podobnie jak wszystkie inne procesy – dywersyfikacją i rozgałęzianiem. Flagowym produktem jest oryginalna butelka laboratoryjna GL 45 wykonana ze szkła borokrzemianowego 3.3 oraz opatrzona czytelną podziałką i wykonanym metodą napalania ceramiki dużym białym okienkiem z miejscem na opis z myślą o trwałości i łatwym znakowaniu.
Szkło borokrzemianowe 3.3 to atrakcyjny materiał, który zapewnia niewyczerpane możliwości projektowania. Oferuje ono bardzo wysoką odporność chemiczną, niemal pełną obojętność, przezroczystość, niewrażliwość na wysokie temperatury, minimalną rozszerzalność cieplną oraz wynikającą z powyższego wysoką odporność na udary termiczne.
Od czasu wprowadzenia do sprzedaży w 1972 r. butelki laboratoryjne GL 45 marki DURAN® są nieustannie rozwijane i ulepszane. Obecnie dostępny jest szeroki wybór wysokiej jakości produktów i systemów. Liczne warianty wykonania oraz różnorodność oryginalnych produktów marki DURAN®przekładają się na możliwość wykorzystania w niemal nieograniczonej liczbie zastosowań.
Tradycyjne butelki na odczynniki marki DURAN®
Oryginalne butelki i laboratoryjny klasyk – butelka na odczynniki marki DURAN®.
Oryginał – DURAN® GL 45
Absolutny standard wielofunkcyjnych butelek laboratoryjnych wykonanych ze szkła borokrzemianowego 3.3 o wysokiej czystości.
Inteligentne rozwiązanie – DURAN® YOUTILITY
Butelki laboratoryjne nowej generacji zachowują najlepsze cechy oryginalnego produktu, oferując jednocześnie więcej w zakresie właściwości użytkowych, bezpieczeństwa użytkownika oraz komponentów.
Czystość – DURAN® PURE
Gama wysokiej jakości butelek i zamknięć opracowanych pod kątem potrzeb przemysłu farmaceutycznego.
Przechylanie – DURAN® TILT
Inteligentna butelka wielokrotnego użytku do przygotowywania podłoży do hodowli komórkowych.
Oszczędność miejsca – DURAN® SQUARE
Dogodny kształt zapewnia oszczędność miejsca podczas składowania.
Powiększenie – DURAN® GLS 80®
Wszystkie właściwości oryginalnych butelek GL 45 marki DURAN® z dodatkowymi zaletami powiększonego otworu.
Izolacja za pomocą podwójnej ścianki DURAN®
Szklana zewnętrzna powłoka umożliwia wygodne podgrzewanie lub chłodzenie zawartości bez ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia krzyżowego.
Ochrona – DURAN® Protect
Zewnętrzna powłoka zabezpieczająca z tworzywa sztucznego chroni zarówno użytkownika, jak i zawartość.
Większa wytrzymałość – DURAN® Pressure Plus+
Wytrzymałe butelki zapewniające większe bezpieczeństwo w zastosowaniach laboratoryjnych wymagających obecności podciśnienia lub umiarkowanie zwiększonego ciśnienia.
Wirowanie dzięki przegrodom DURAN®
Najlepsza butelka do wydajnego mieszania w połączeniu z zaletami większego otworu GLS 80®.
Ochrona przed promieniowaniem UV – DURAN® Amber
Zastosowanie zewnętrznej warstwy wykonanej ze stopionego bursztynu zapewnia ochronę zawartości przed degradacją pod wpływem światła.