Pomiar gęstości
Gęstościomierz do wszelkich zastosowań, od kontroli jakości towarów przychodzących do potwierdzenia jakości na linii produkcyjnej półproduktu i produktu końcowego.
W zależności od potrzebnej próbki oraz dokładności i łatwości zastosowania niezbędnych do pomiaru stosuje się różne techniki. Ten przewodnik dotyczący pomiarów gęstości wyjaśnia, która metoda jest najlepsza w danym przypadku badania płynów. W przypadku próbek ciał stałych i płynów możesz również pracować z wagami, które mają wbudowaną funkcję pomiaru gęstości lub funkcję ważenia pod hakiem, aby ocenić ją ręcznie.
Przewodnik dotyczący pomiarów gęstości
Cyfrowy higrometr
Ręczne higrometry cyfrowe lub cyfrowe gęstościomierze używane są do szybkiego i automatycznego określenia gęstości cieczy.
Zestawy do pomiaru gęstości do wag VWR
Pełne zestawy, które przy użyciu odpowiedniej wagi umożliwiają użytkownikowi obliczenie gęstości cieczy lub niechłonnych ciał stałych.
Wzorce gęstości
Wzorce gęstości mogą być używane jako wzorce kalibracyjne do pomiarów gęstości metodą piknometryczną, wibracyjną lub hydrometryczną.
Hydrometry i piknometry
Hydrometry i piknometry są używane do pomiaru gęstości względnej cieczy lub ciał stałych.