Cphnano
Uaktualnij i rozszerz zakres funkcji spektrofotometru, wprowadzając cyfrowe analizy laboratoryjne i pomiary UV/Vis nowej generacji zgodne z założeniami laboratorium 4.0.
NanoCuvettes™ uwalniają pełen potencjał spektrofotometrów, a narzędzie SpectroWorks™ optymalizuje i automatyzuje pracę z przyrządami do analiz metodami UV/Vis.
Dzięki pomiarom współczynnika załamania światła bez znakowania izotopowego (label free) można poprawić zarówno zakres, jak i jakość analiz.
NanoCuvette™ One i S obsługują wszystkie podstawowe funkcje kuwet, ale nie wymagają przyrządu do pomiaru mikroobjętości, refraktometru ani aparatu do analiz metodą DLS. Z NanoCuvette™ S można oznaczać stężenia białek na potrzeby badań i rozwoju, wykonywać analizy kinetyki enzymów bez znakowania izotopowego ani chromoforów, a także oznaczać spektrofotometrycznie wielkość cząstek/komórek i analizować stężenia.
Potencjał nanotechnologii i analiza danych w chmurze zapewniają szybsze i dokładniejsze wyniki analiz laboratoryjnych przy obniżonym początkowym koszcie inwestycji.
Cyfryzacja przepływu pracy pomaga również w częściowej automatyzacji rutynowych analiz w ramach kontroli jakości, minimalizując czynności potrzebne do pozyskiwania i przesyłania danych.
Jeśli chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w sprawie wyceny, prezentacji produktu itp., prosimy o wypełnienie formularza internetowego.
SpectroLinkTM – cyfryzacja przebiegu analiz UV/Vis
SpectroLink™ łączy się ze spektrofotometrem, umożliwiając pobieranie, analizę i wyodrębnianie wyników w ramach jednego prostego procesu roboczego za pośrednictwem platformy internetowej SpectroWorks™. Obsługuje strumieniowe przesyłanie danych i analizuje dane widma w czasie rzeczywistym na komputerze, tablecie lub w telefonie komórkowym. SpectroLink™ to cyfrowy „pomost” między spektrofotometrem a systemem przetwarzania danych. Umożliwia skupienie się na pracy, zamiast na sterownikach i oprogramowaniu.
Dodatkowe informacje
SpectroWorks™ – uproszczenie przebiegu analiz UV/Vis i skrócenie pracy w laboratorium
SpectroWorks™ usprawnia przebieg analiz spektrofotometrycznych, skracając je do trzyetapowego procesu umożliwiającego szybkie uzyskiwanie, analizę i ekstrakcję wyników. Uwzględnia symulacje światła przyrządów, zapewniając lepszą wydajność i ułatwiając udostępnianie danych w arkuszach kalkulacyjnych, elektronicznych notatnikach laboratoryjnych, Pythonie itp. SpectroWorks™ to prosta w obsłudze platforma działająca na zasadzie „przeciągnij i upuść”, obejmująca wszystkie przyrządy UV/Vis. SpectroWorks™ dostarcza wyniki po jednym kliknięciu w ciągu zaledwie kilku minut, aby można było skupić się na wykonywaniu innych zadań. Po przeprowadzeniu analizy można wyeksportować wyniki w formacie arkusza kalkulacyjnego albo użyć kluczy API do interfejsu z innymi platformami.
Dodatkowe informacje
NanoCuvette™ One – oznaczenia ilościowe i analiza kinetyczna białek, enzymów i węglowodanów
NanoCuvette™ One umożliwia analizę mniejszych próbek i szerokiego zakresu stężeń związków nieulegających wchłanianiu. Rozszerza możliwości spektrofotometru i umożliwia wykonywanie analiz przy zastosowaniu klasycznej spektroskopii absorpcyjnej i bez znakowania (label free), wykorzystując pomiary zakresu współczynnika załamania światła. Nie potrzebujesz już przyrządu do pomiaru mikroobjętości ani refraktometru elektronicznego, ponieważ NanoCuvettes™ umożliwia uzyskiwanie odpowiednich stężeń białek na potrzeby badań i rozwoju oraz pomiarów kinetyki enzymów bez znaczników ani chromoforów.
Dodatkowe informacje
Łatwa, szybka i niezawodna analiza wielkości cząstek za pomocą NanoCuvette™ S
Jednym z wyzwań związanych ze stosowaniem specjalistycznych przyrządów jest konieczność regularnej kalibracji i konserwacji, aby zapewnić wysoki stopień niezawodności przy oznaczaniu wielkości cząstek. NanoCuvettes™ są fabrycznie indywidualnie kalibrowane, a oprogramowanie SpectroWorks™ automatycznie kalibruje pomiary, aby zagwarantować wiarygodne uzgadnianie danych.
Przyrządy do analizy wielkości cząstek (PSA) opierają się głównie na dynamicznym rozpraszaniu światła. W szerokich zakresach dynamicznych występują jednak problemy związane z maskowaniem przez duże cząstki. W tym przypadku NanoCuvette™ S wraz ze SpectroWorks™ wykorzystuje połączenie rozpraszania Mie i Rayleigha, co przekłada się na większą dokładność i powtarzalność analiz w szerokim zakresie dynamicznym.
Alternatywą jest zlecanie wykonawcom oznaczeń ilościowych PSA, jednak często wiąże się to z kilkutygodniowym oczekiwaniem na takie same dane, które można uzyskać w ciągu kilku godzin przy zastosowaniu NanoCuvette™ S.
Tradycyjne przyrządy do oznaczania PSA mogą kosztować nawet 100 000 euro, a cena analiz ilościowych PSA zlecanych podwykonawcom może sięgać nawet około 2000 euro za jedną próbkę. Przy ułamku tych kosztów (poniżej 10 euro za próbkę) można korzystać z już istniejącej infrastruktury spektrofotometrycznej.