Poradnik dotyczący SPE
Przygotowywanie próbek
Potrzeba odpowiedniego przygotowywania próbek poprzez ekstrakcję i puryfikację ich składników pojawiła się w tym samym momencie, w którym naukowcy zaczęli analizować związki chemiczne.
Obecnie technologia przygotowywania próbek i ekstrakcja do fazy stałej (SPE) opiera się na zasadach chromatografii i pozwala na szybsze wykonywanie analiz, ograniczenie zużycia i narażenia na działanie niebezpiecznych rozpuszczalników oraz zwiększenie powtarzalności rozdziału w porównaniu do innych metod mokrych, takich jak ekstrakcja ciecz-ciecz.
Cel przygotowywania próbek
Oczyszczanie próbek –etap niezbędny do usunięcia zanieczyszczeń i/lub izolacji odpowiedniego składnika z matrycy. Oczyszczanie próbek wydłuża czas eksploatacji kolumny analitycznej i zapobiega zanieczyszczeniu urządzeń, chroniąc w ten sposób kosztowny sprzęt laboratoryjny.
Zatężanie próbek –umożliwia osiągnięcie granic wykrywalności urządzeń analitycznych. W procesie przygotowywania próbki odpowiednie jej składniki są przed wykonaniem analizy wybiórczo zatężane.
Kolumny ze złożem na bazie materiałów polimerowych
Cząsteczki żywicy mają dużą powierzchnię, są bardzo sztywne i stabilne w zakresie pH 1–14. Dodatkowo są zwilżalne wodą i nie ulegają uszkodzeniu w wyniku suszenia sorbentem. Kolumny – dostępne ze złożem o właściwościach hydrofobowych, hydrofilowych i jonowymiennych – sprawdzą się w przypadku stosowania zaawansowanych metod wykrywania.
Kolumny ze złożem na bazie krzemionki
Sorbenty do SPE na bazie krzemionki zapewniają przewidywalne i powtarzalne wyniki ekstrakcji w przypadku podzbiorów dyskretnych wielu typów próbek. Do ekstrakcji związków z bardziej złożonych matryc można stosować sorbenty mieszane.
W celu wykonania ekstrakcji do fazy stałej niezbędny jest zestaw różnorodnych produktów zawierający: 1 szklaną komorę próżniową, 1 osłonę nylonową ze złączami mocującymi typu Luer i 1 uszczelką polietylenową, 24 pojedyncze polipropylenowe zawory odcinające do kontroli przepływu, 24 igły ze stali nierdzewnej, 1 statyw na próbki z 3 miejscami podparcia, 3 półkami z możliwością regulacji wysokości i 9 klipsami mocującymi do półek, 1 polipropylenowy zespół próżniomierza/kontrolera, 1 arkusz instrukcji.