Rozpuszczalniki Chromasolv™
Rozpuszczalniki zostały opracowane specjalnie pod kątem zgodności z wymogami poszczególnych metod analitycznych i nadają się do zastosowań w różnych branżach.
Rozpuszczalniki Chromasolv™ do analiz HPLC
Rozpuszczalniki powinny pochodzić z zaufanego źródła. Wszystkie nasze rozpuszczalniki są badane pod kątem przydatności do analiz HPLC.
Rozpuszczalniki Chromasolv™ w pojemnikach ze stali nierdzewnej
Obniż koszty przechowywania, obsługi i utylizacji rozpuszczalników o 98%...
Rozpuszczalniki Chromasolv™ do analiz LC-MS
Wszystkie rozpuszczalniki LC-MS są badane z użyciem rezerpiny, co gwarantuje minimalne sygnały zanieczyszczeń w widmach o wysokiej czułości i utrzymanie integralności substancji.
Rozpuszczalniki Chromasolv™ do oznaczania pozostałości pestycydów
Szeroka gama rozpuszczalników do analizy pozostałości pestycydów metodą chromatografii gazowej.
Rozpuszczalniki Chromasolv™ do chromatografii gazowej typu headspace
Pełna gama rozpuszczalników o wysokiej czystości, spełniających wymogi USP, Farmakopei Europejskiej oraz ICH w zakresie chromatografii gazowej typu headspace.