Ochrona ciała przed chemikaliami
Ochrona pracowników w zanieczyszczonym lub niebezpiecznym środowisku jest naszym celem od zawsze – niezależnie od tego, czy głównym zagrożeniem są chemikalia płynne czy stałe, azbest, farba, olej, smar czy wirusy. Proponujemy kompleksową ofertę: od kombinezonów gazoszczelnych po akcesoria
AlphaTec® 1800 Ts PLUS ze szwami wiązanymi – model 195
Lekkie, oddychające. Technologia na bazie mikroporowatego laminatu, ochrona typu 5/6
MICROCHEM® 4000 PAPR – model 701
Hermetyczne kombinezony ochrony chemicznej przeznaczone do stosowania z systemami PAPR
AlphaTec® 1800 Ts PLUS ze szwami zabezpieczonymi taśmą – model 111
Lekkie, oddychające. Technologia na bazie mikroporowatego laminatu, ochrona typu 4/5/6