Najcieńsze rękawiczki jednorazowego użytku odporne na działanie substancji chemicznych
Prezentujemy Microflex 93-260, nowe rękawiczki, które rewolucjonizują ochronę dłoni przed substancjami chemicznymi. Innowacyjna, trójwarstwowa konstrukcja zapewnia niezawodną ochronę, której pracownicy potrzebują przy obsłudze substancji chemicznych.
Innowacyjna 3-warstwowa konstrukcja*
Elementem wyjątkowej, trójwarstwowej konstrukcji jest miękka warstwa wewnętrzna, która ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawiczek. Elastyczna warstwa środkowa zapewnia maksymalną ochronę przed działaniem kwasów i zasad, a wytrzymała warstwa wierzchnia maksymalnie chroni przed rozpuszczalnikami organicznymi. Ze względu na zwiększoną trwałość warstwy zewnętrznej w trudnych warunkach fizykochemicznych pracownicy mogą rzadziej zmieniać rękawiczki, co zwiększa wydajność.
Niezawodna ochrona przed substancjami chemicznymi
Rękawiczki Microflex 93-260 zapewniają na tyle wysoki poziomi ochrony, że spełniają wymogi zarówno certyfikacji EN 374 w Europie, jak i KOSHA w Korei. Podczas testów przy użyciu agresywnych chemikaliów, takich jak kwas siarkowy, n-heptan, heksan i metanol, rękawiczki Microflex 93-260 wykazały imponujący czas przenikania, często lepszy od konkurencji.
Niezrównany komfort
Rękawiczki Microflex® 93-260 są wykonane z innowacyjnego kompozytu nitrylowo-neoprenowego i mają zaledwie 0,19 mm grubości, zapewniając wszystkie korzyści rękawiczek jednorazowych odpornych na rozbryzg: wyjątkowy komfort, dopasowanie, zręczność i chwyt. Te cechy, w połączeniu z technologią Ergoform Design, pomagają ograniczyć zmęczenie mięśni dłoni i przedramienia, wspomagając wydajność pracowników i zmniejszając prawdopodobieństwo niebezpiecznych wypadków i wycieków.
* Proces produkcji rękawiczek 3-warstwowych został zgłoszony do urzędu patentowego.
Ulotki
Obejrzyj materiały wideo
![]() |
|||
Wprowadzenie do rękawiczek Microflex 93-260 |