Drukuj
Fixed Angle Rotors for MIKRO 2.0 Centrifuges
Dostawca: Hettich
1540 2413 2414 2415 2419
521-4356EA 4990 PLN
521-4356 521-4358 521-4354 521-4355 521-4357
Fixed Angle Rotors for MIKRO 2.0 Centrifuges
Wirówki Wirniki
Wirniki kątowe 45° z pokrywą uszczelniającą.
  • Szybkie zamknięcie pokrywy
The quick-release lid closure improves handling by allowing each rotor to be quickly and biologically sealed, opened, and safely transported. This facilitates handling and speeds up the centrifugation process.