Drukuj
Probówki filtracyjne, prosta szyja
Dostawca: SciLabware
2110/06M 2110/08M
BIBB2110/06MEA 4120 PLN
BIBB2110/06M BIBB2110/08M
Probówki filtracyjne, prosta szyja
Filtry Filtry zanurzeniowe, rurki filtracyjne
These filter tubes can be used for small scale filtrations. They are ideal for use with Pyrex® short stem funnels.