Drukuj
Mikrolejki filtracyjne
Dostawca: SciLabware
3780/02M 3780/04M
BIBB3780/02MEA 2870 PLN
BIBB3780/02M BIBB3780/04M
Mikrolejki filtracyjne
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki do mikrofiltracji
Micro funnels, with sintered disc, made of PYREX® borosilicate glass.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność na temperaturę
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Ideal for filtering small amounts of material.