Drukuj
Cylindryczne lejki filtracyjne
Dostawca: SciLabware
3770/06 3770/02 3770/04 3770/08 3770/10
BIBB3770/06EA 2910 PLN
BIBB3770/06 BIBB3770/02 BIBB3770/04 BIBB3770/08 BIBB3770/10
Cylindryczne lejki filtracyjne
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
Made of PYREX® borosilicate glass, these are ideal for filtering precipitates.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filter plate.