Drukuj
Lejki filtracyjne
Dostawca: SciLabware
3730/06 3730/08 3750/03
BIBB3730/06EA 1130 PLN
BIBB3730/06 BIBB3730/08 BIBB3750/03
Lejki filtracyjne
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
Pyrex® borosilicate glass.
  • Sintered glass disc
  • Filter paper is not required for filtration of solutions
  • Resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid