Drukuj
Statywy
Dostawca: USBECK Laborgeräte
2031 2033
USBE2031EA 182 PLN
USBE2031 USBE2033
Statywy
Statywy laboratoryjne
Retort stand base in tripod shape made from powder-coated steel.
  • For rods up to 13 mm Ø
  • With hinged screw M 6
Thickness: 10 mm