Drukuj
Puste kolumienki ekstrakcji do fazy stałej, Bondelut™
Dostawca: VARIAN
12131007 12131008 12131009 12131010 12131011 12131012
551-0356EA 585 PLN
551-0356 551-0357 551-0358 551-0359 551-0360 551-0361
Puste kolumienki ekstrakcji do fazy stałej, Bondelut™
Kolumny chromatograficzne
Bond Elut empty SPE cartridges are made with high purity polypropylene for cleaner extracts.
  • Uniform batch-to-batch size for consistent performance
  • Cartridges are available from 1 to 60 ml
Informacje do zamówienia: Frits has to be ordered separately