Drukuj
Inkubatory z chłodzeniem, ICP series
Dostawca: MEMMERT
ICP110 ICP260 ICP450 ICP750
390-0613EA 37720 PLN
390-0613 390-0614 390-0615 390-0617
Inkubatory z chłodzeniem, ICP series
Inkubatory Inkubatory z chłodzeniem
Gama chłodzonych inkubatorów ma zakres temperatur od zera do 60 °C, jednostki zapewniają szybkie i precyzyjne czasy nagrzewania i schładzania bez energochłonnych impulsów mocy. Wszystkie modele mają wewnętrzną komorę ze stali nierdzewnej i obudowę, zapewniającą długą żywotność i łatwe czyszczenie. Te inkubatory chłodzone kompresorem mają zintegrowany rejestrator danych i cyfrowy zegar, który można regulować od jeden minuty do 99 dni i 23 godzin.
  • Modele TwinDISPLAY, idealne do złożonych procesów rampowych:
  • Intuicyjne, przyjazne dla użytkownika piekarniki z 2