Drukuj
Łapy, elastyczne, z łącznikiem podwójnym, typ obrotowy
Dostawca: USBECK Laborgeräte
2680 2682
USBE2680EA 226 PLN
USBE2680 USBE2682
Łapy, elastyczne, z łącznikiem podwójnym, typ obrotowy
Zaciski Zaciski uniwersalne
Flexible clamps with bosshead (swivel type). Made of zinc die-cast and brass, nickel plated.
  • With vinyl coated jaws
  • Three-pronged or round jaws
Length: 300 mm