Drukuj
Zestaw filtracyjny
Dostawca: DWK Life Sciences
257105451 257106304
516-0431EA 3330 PLN
516-0431 SCOT257106304
Zestaw filtracyjny
Filtry Zestawy do filtracji membranowej
Filtration apparatus with unit made from clear DURAN® borosilicate glass 3.3, PTFE insert and anodised aluminium clamp.
  • Lejek skalowany
  • Wszystkie elementy dostępne jako części zamienne
Typowe zastosowania: filtracja zgrubna i dokładna, filtracja rozpuszczalników do HPLC, analiza pozostałości. Możliwość stosowania sączków papierowych i filtrów membranowych (47 mm) lub filtrów szklanych.