Drukuj
Butelki, wąska szyjka, okrągłe, niskocząsteczkowe, HDPE, IP2, z zakrętkami, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
51029322 51029325 51029326 51029334 51029337 51029338
390-0696EA 33700 PLN
390-0696 390-0697 390-0698 390-0699 390-0700 390-0701
Butelki, wąska szyjka, okrągłe, niskocząsteczkowe, HDPE, IP2, z zakrętkami, Nalgene®
Inkubatory Inkubatory standardowe
Inkubatory dużej pojemności Heratherm™ zostały zaprojektowane w celu zapobiegania wysychaniu próbek. Wszystkie modele mają duży, łatwy do oglądania, podświetlany wyświetlacz fluorescencyjny i prostą obsługę za pomocą przycisku dotykowego sterowanego mikroprocesorem i automatycznym systemem ostrzegania przed nadmierną temperaturą w celu ochrony próbek.
  • Niskie całkowite zużycie energii: Do 25% oszczędności energii w porównaniu do konwencjonalnych urządzeń
  • Chroni delikatne próbki, wciąż oferując jednolitość ± 0,5 °C i stabilność temperaturową 0,4 °C przy 37 °C
  • Drzwi można otworzyć pod kątem 180° dla ułatwienia dostępu, a jednostki mają łatwe do usunięcia półki do czyszczenia, drzwiczki szklane wewnętrzne umożliwiają oglądanie bez zakłócania próbek
  • Port dostępu z tyłu (38 mm)) do niezależnego monitorowania danych, w standardzie
  • Funkcja timera umożliwiająca zaprogramowanie czasu rozpoczęcia lub wyłączenia w celu uzyskania dodatkowych oszczędności energii
Ogólne Inkubatory Protokołu zapewniają łagodne ogrzewanie przez naturalną konwekcję idealną dla próbek o dużej objętości lub większych. Urządzenia mają łatwe do czyszczenia, odporne na korozję wewnętrzne komory ze stali nierdzewnej (1,4016), intuicyjny interfejs użytkownika, czytelny wyświetlacz i blokowane kółka ułatwiające ustawianie, stabilność i mobilność w laboratorium. Do wyboru są 2 rozmiary, 400 lub 750 litrów.
Inkubatory zabezpieczające Heratherm Advanced Protocol Security oferują wymuszoną konwekcję za pomocą wentylatora 2-biegowego do zastosowań wymagających niskiej prędkości lub dużej prędkości, co zapewnia lepszą stabilność i równomierność temperatury. Urządzenia posiadają odporne komory wewnętrzne ze stali nierdzewnej (1,4301) i port dostępu (42 mm)) do zewnętrznych czujników do niezależnego monitorowania danych lub inne urządzenia do określonych konfiguracji testowych. Większa elastyczność, dokładność i niezawodność zapewnione są dzięki szerokiej gamie dodatkowych funkcji. Do wyboru są 2 rozmiary, 400 lub 750 litrów, dostępne są również jednostki z zewnętrznymi elementami ze stali nierdzewnej.
Wentylator ma niską prędkość dla aplikacji wymagających niskiej prędkości, aby uniknąć wysychania próbki i wysokiej prędkości dla lepszej stabilności temperatury i jednolitości
Szeroki zakres temperatur: Ambient od +5 do 105 °C, urządzenia mogą być używane do niektórych zastosowań suszenia
Certyfikowany cykl dekontaminacji w temperaturze 140 °C eliminujący potrzebę oddzielnego sterylizacji w autoklawie lub stosowania toksycznych dekontaminantów
Alarm drzwi alarmuje użytkownika, jeśli drzwi są otwarte
Wyrafinowany zegar zapewnia wybór prostego włącznika/wyłącznika czasowego, powtarzalnego tygodniowego licznika czasu lub ustawionej aktywności inkubatora w oparciu o zegar 24-godzinny
Dodatkowe informacje: Dostarczane z 2 perforowanymi półkami ze stali nierdzewnej, dodatkowe półki są dostępne jako opcjonalne akcesoria.