Drukuj
Płytki do eksykatorów, PYREX
Dostawca: SciLabware
1597/02D 1597/04D
BIBB1597/02DEA 139 PLN
BIBB1597/02D BIBB1597/04D
Płytki do eksykatorów, PYREX
Eksykatory Wkłady do eksykatorów
Metal perforated plate for use with Pyrex vacuum and non-vacuum desiccators.