Drukuj
Strzykawki wilokrotnego użytku, ULTRA-Aseptą
Dostawca: Henke-Sass, Wolf
ULTRA-ASEPT®
HSWA2450030100EA 0 PLN
HSWA2450030100
Strzykawki wilokrotnego użytku, ULTRA-Aseptą
Strzykawki i igły Strzykawki medyczne
Non sterile, reusable, glass barrel and stainless steel piston. These syringes can be used for human and veterinary medicine.
  • Interchangeable barrel
  • Completely field serviceable
  • Ground-in piston