Drukuj
Kolby do hodowli Fernbach
Dostawca: SciLabware
1138/10 1139/10
391-0533EA 2590 PLN
391-0533 391-0534
Kolby do hodowli Fernbach
Kolby Butelki do hodowli
Kolby hodowlane ze szkła borokrzemowego PYREX®. Do stosowania w przygotowaniu kultur.
  • 3 przegrody, aby zapewnić optymalne i spójne mieszanie
  • Duży stosunek powierzchni do objętości
  • Dostępny w dwóch wersjach, z szyjką Delong lub zakrętką