Drukuj
Kolby hodowlane, wąska szyja, bez obrzeża
Dostawca: SciLabware
1135/14D 1135/20D 1135/26D 1135/30D
391-0535EA 1080 PLN
391-0535 391-0536 391-0537 391-0538
Kolby hodowlane, wąska szyja, bez obrzeża
Kolby Butelki do hodowli
Kolba hodowlana wykonana ze szkła borokrzemowego PYREX® z białymi emaliowanymi oznaczeniami. Kompatybilny ze sprzętem wytrząsarki.
  • Idealny do stosowania w przygotowaniu kultur
  • Długa szyjka rurki bez kołnierza do stosowania z zamknięciami z aluminium lub PP
  • Bardzo dobra odporność chemiczna i temperaturowa